Learn More
Natriumfluorophosphat, TRC
Artikelnummer. 30414370
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30414370 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30414370 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS6275005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Monofluorophosphate
CAS 10163-15-2
Menge 5 g
Summenformel F O3 P . 2 Na
Synonym Phosphorofluoridic acid','disodium salt (8CI,9CI), Sodium phosphorofluoridate ((NaO)2FPO) (6CI,7CI), Disodium fluorophosphate, Disodium monofluorophosphate, Disodium phosphorofluoridate, Phoskadent Na 211, Sensodyne-Fluor, Sodium fluorophosphate (Na2PFO3), Sodium fluorophosphate (Na2PO3F), Sodium phosphorofluoridate (Na2PO3F)
InChI-Formel InChI=1S/FH2O3P.2Na/c1-5(2,3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
SMILES [Na+].[Na+].[O-]P(=O)([O-])F
IUPAC-Name Dinatrium;Fluordioxido-oxo-λ ^{5}-Phosphan
Molekulargewicht (g/mol) 143.95
Formelmasse 143.9364