Learn More
Natriumformaldehydsulfoxylat-Dihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10746351 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10746351 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10589053 5 kg Kunststoffflasche 5 Kilogramm
11994221 25 kg Fibertrommel -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10746351 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 149190010
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6035-47-8 | CH3NaO3S·2H2O | 154.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6035-47-8
Summenformel CH3NaO3S·2H2O
Molekulargewicht (g/mol) 154.11
MDL-Nummer MFCD00150598
InChI-Schlüssel UCWBKJOCRGQBNW-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxymethanesulfinate dihydrate, sodium formaldehydesulfoxylate dihydrate, methanesulfinic acid, hydroxy-, monosodium salt, dihydrate, sodium formaldehyde sulfoxylate, sodium dihydrate hydroxymethanesulfinate, sodium formaldehyde sulfoxylate nf, formaldehyde sodium sulfoxylate dihydrate, monosodium hydroxymethanesulfinate dihydrate, 79-25-4 parent, hydroxymethanesulfinic acid monosodium salt dihydrate
PubChem CID 23666330
IUPAC-Name Natrium; Hydroxymethansulfinat; Dihydrat
SMILES C(O)S(=O)[O-].O.O.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium formaldehydesulfoxylate dihydrate
Schmelzpunkt 63.0°C to 64.0°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Iodometry)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel HOCH2SO2Na·2H2O
Menge 1 kg
Merck Index 15,8755
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1088g/L. Other solubilities: practically insoluble in abs.alcohol, ether and, benzene
Formelmasse 154.11
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium formaldehydesulfoxylate dihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.