Learn More
Natriumformiat, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12357183 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
12357183 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
12386263 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
12347183 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12357183 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 446955000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.95 €
    62.80 € / 500 Gramm
    Sparen 4.15 €
    6% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 141-53-7 | CHNaO2 | 68.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 141-53-7
Summenformel CHNaO2
Molekulargewicht (g/mol) 68.01
InChI-Schlüssel HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium formate, formic acid, sodium salt, salachlor, formic acid sodium salt, formic acid, na salt, sodium formate, refined, sodium formiate, mravencan sodny czech, ccris 1037, hsdb 744
PubChem CID 2723810
ChEBI CHEBI:62965
IUPAC-Name Natrium; Formiat
SMILES C(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium formate
Schmelzpunkt 258.0°C to 261.0°C
Siedepunkt 360.0°C
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel HCO2Na
Menge 500 g
Merck Index 158756
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 550g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol,slightly soluble in alcohol,insoluble in ether
Formelmasse 68.01
Güte ACS-Reagenz
Unlösliche Stoffe 0.005% max