Learn More
Natriumfumarat, 98%
Artikelnummer. 15139233 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15139233 2.5 kg Glasflasche 2.50 Kilogramm
10291542 5 g Glasflasche 5 Gramm
10457192 100 g Glasflasche 100 Gramm
10772505 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15139233 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 215530025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 17013-01-3 | C 4 H 2 Na 2 O 4 | 160,04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17013-01-3
Summenformel C4H2Na2O4
Molekulargewicht (g/mol) 160.04
MDL-Nummer MFCD00064567
InChI-Schlüssel VXXVUHAXJHEYFH-SEPHDYHBSA-N
Synonym disodium fumarate, sodium fumarate, sodium fumarate dibasic, fumaric acid, disodium salt, fumaric acid disodium salt, fumaran sodny czech, fumaran sodny, disodium butenedioate, di-sodium fumarate, sodium monofumarate
PubChem CID 87110070
IUPAC-Name (E)-But-2-endisäure; Natrium
SMILES C(=CC(=O)O)C(=O)O.[Na].[Na]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium fumarate
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NaO2CCH=CHCO2Na
Menge 2.5 kg
Beilstein 02,74
Merck Index 10,4165
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 228g/L water. Other solubilities: insoluble in ethanol, aceton
Formelmasse 160.04
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke