Learn More
Natriumglucoheptonat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448319
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15448319
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J66811.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 31138-65-5 | C7H13NaO8 | 248.163 g/mol
Sodium glucoheptonate is used for cleaning metal, mercerizing, paint stripping, and aluminum etching. It is also used to mercerize cotton, linen, hemp, and other plant-based fibers to increase strength and add luster to their overall appearance of threads and fabrics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumglucoheptonat wird zur Reinigung von Metall, Mercerisierung, Farbentfernung und Aluminiumätzung verwendet. Es wird auch verwendet, um Baumwolle, Leinen, Hanf und andere pflanzliche Fasern zu mercerisieren, um die Festigkeit zu erhöhen und ihr Gesamtbild von Fäden und Geweben zu verstärken.
Löslichkeit
Frei löslich in Alkalien
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31138-65-5
Summenformel C7H13NaO8
Molekulargewicht (g/mol) 248.163
MDL-Nummer MFCD00013425
InChI-Schlüssel FMYOMWCQJXWGEN-AXUKCSBQSA-M
Synonym sodium glucoheptonate, sodium 2r,3r,4r,5s,6r-2,3,4,5,6,7-hexahydroxyheptanoate, d-sodium glucoheptonate, sodium-alpha-glucoheptonate, 2r,3r,4r,5s,6r-2,3,4,5,6,7-hexahydroxyheptanoic acid sodium salt
PubChem CID 49853507
IUPAC-Name Natrium; (2R,3R,4R,5S,6R)-2,3,4,5,6,7-Hexahydroxyheptanoat
SMILES C(C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O)O.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium glucoheptonate
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water
Formelmasse 248.16