Learn More
Natriumglycocholathydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-2692202 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10772833 5 g Glasflasche 5 Gramm
10492865 25 g Glasflasche -
2 options
Artikelnummer. 10772833
Marke: Thermo Scientific Acros 369460050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Natriumglycocholathydrat, CAS-Nr. 207614-09-9 ist ein Gallensäure-Glycin-Konjugat und zudem ein ionisches biologisches Detergens.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Natriumglycocholathydrat ist ein konjugiertes Gallensalz
  • Es ist ein ionisches Detergens
Anwendungen
  • Natriumglycocholathydrat wird zur Bestimmung der Gesamtmenge der Gallensäuren im Serum mittels fluorimetrischer und enzymatischer Methoden verwendet.
  • Es wurde auch in In-vitro-Studien verwendet, um seine Wirkung auf die Bildung von Mizellen und die Solubilisierung von Testosteron zu untersuchen.
  • Diese Verbindung gilt als Detergens, das zur Solubilisierung von Fetten zur Absorption verwendet wird.
  • Dieses chemische Produkt wird synthetisch hergestellt und ist von einer natürlichen Verbindung, der Cholsäure, abgeleitet.
  • Natriumglycocholathydrat wurde im Labor auf seine Fähigkeit getestet, ein Liposom-basiertes Verabreichungssystem zur Verbesserung der oralen Insulinverabreichung zu bilden.Die In-vitro-Ergebnisse zeigten, dass Natriumglycocholat-Liposome vielversprechende Wirkung aufwiesen und nützlich sein können, um einen neuen Ansatz für eine effizientere orale Insulinverabreichung zu schaffen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 207614-05-9
Summenformel C26H42NNaO6
Molekulargewicht (g/mol) 487.61
MDL-Nummer MFCD09037360
InChI-Schlüssel OABYVIYXWMZFFJ-XIMBWSGONA-M
Synonym glycocholic acid sodium salt hydrate, sodium glycocholate hydrate, c26h42no6.na.2h2o, sodium glycocholate dihydrate
PubChem CID 45051920
IUPAC-Name Natrium; 2-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-Trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]amino]acetat; Dihydrat
SMILES [Na+].[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])[C@]3([H])[C@H](O)C[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]12C)[C@H](C)CCC(=O)NCC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium glycocholate hydrate
Namenshinweis 0.98
Farbe Farblos bis hellgelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 0.98
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Spezifischer Drehzustand + 29.50 (20.00°C c=1,H2O)
Spezifische Drehung +28° to +31° (20°C, 589nm) (c=1, H2O) on dry basis
Formelmasse 487.61
Reinheit (%) ≥97.5% (on dry basis) (Total base)
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium glycocholate hydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.