Learn More
Natriumglykolat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10694272 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10694272 25 g Glasflasche 25 Gramm
10489661 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10694272 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 351570250
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2836-32-0 | C2H3NaO3 | 98.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2836-32-0
Summenformel C2H3NaO3
Molekulargewicht (g/mol) 98.03
MDL-Nummer MFCD00065358
InChI-Schlüssel VILMUCRZVVVJCA-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium glycolate, sodium hydroxyacetate, sodium 2-hydroxyacetate, sodium lycolate, monosodium glycolate, glycolic acid sodium salt, natriumglykolat, sodium glycollate, acetic acid, hydroxy-, monosodium salt, glycolic acid, monosodium salt
PubChem CID 517347
IUPAC-Name Natrium;2-hydroxyacetat
SMILES C(C(=O)[O-])O.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium glycolate
Namenshinweis 97%
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NaOOCCH2OH
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 98.03
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver