Learn More
Sodium Glycolate, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium Glycolate |
| CAS | 2836-32-0 |
| Summenformel | C2H3NaO3 |
| Menge | 25 g |
| Synonym | Sodium Hydroxyacetate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C2H4O3.Na/c3-1-2(4)5;/h3H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].OCC(=O)[O-] |
| IUPAC-Name | sodium;2-hydroxyacetate |
| Molekulargewicht (g/mol) | 98.03 |
| Formelmasse | 97.998 |