Learn More
Natriumglykolat, TRC
Artikelnummer. 30412193
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30412193 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30412193 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS090900100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Glycolate
CAS 2836-32-0
Summenformel C2H3NaO3
Menge 100 g
Synonym Sodium Hydroxyacetate
InChI-Formel InChI=1S/C2H4O3.Na/c3-1-2(4)5;/h3H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].OCC(=O)[O-]
IUPAC-Name Natrium;2-hydroxyacetat
Molekulargewicht (g/mol) 98.03
Formelmasse 97.998