Learn More
Natriumhexachloriridat(III)-Hydrat, Ir 31.5 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11301988
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11301988 5 g 5 Gramm
11311988 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11301988 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 011889.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 123334-23-6 | Cl6IrNa3 | 473.89 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123334-23-6
Summenformel Cl6IrNa3
Molekulargewicht (g/mol) 473.89
MDL-Nummer MFCD00003508
InChI-Schlüssel GSONQQIOULBMRS-UHFFFAOYSA-H
Synonym sodium hexachloroiridate iii hydrate, sodium hexachloroiridate 3--water 3/1/1, cl6ir.3na.h2o, sodium hexachloroiridate iii hydrate, ir, iridate 3-,hexachloro-, sodium, hydrate 1:3:? , oc-6-11
PubChem CID 56845692
IUPAC-Name Trinatrium; Hexachloriridium(3-); Hydrat
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].Cl[Ir-3](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium hexachloroiridate(III) hydrate
Physikalische Form Kristallin
Menge 5 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen It is insoluble in water.
Formelmasse 473.89 (Anhydrous)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) IR 31,5 % min