Learn More
Natriumhexachloriridat(III)-Hydrat, Ir 31.5 % min., Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium hexachloroiridate(III) hydrate |
| Physikalische Form | Kristallin |
| Menge | 1 g |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Löslichkeitsinformationen | It is insoluble in water. |
| Formelmasse | 473.89 (Anhydrous) |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | IR 31,5 % min |