Learn More
Natriumhexachloropalladat(IV)-Hydrat, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381668
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11381668 5 g 5 Gramm
11301678 1 g 1 Gramm
11391668 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11381668 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 011039.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 53823-60-2 | Cl6Na2Pd | 365.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53823-60-2
Summenformel Cl6Na2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 365.10
MDL-Nummer MFCD00014235
InChI-Schlüssel OWJQEDIJRBKDJO-UHFFFAOYSA-H
IUPAC-Name disodium hexachloropalladiumbis(ylium)
SMILES [Na+].[Na+].Cl[Pd++](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium hexachloropalladate(IV) hydrate
Farbe Braun bis rot
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel Na2PdCl6·xH2O
Menge 5 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 365.10 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Physikalische Form Kristallin