Learn More
Natriumhexachlorplatinat(IV)-Hexahydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11371688
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11371688 5 g 5 Gramm
11361688 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11371688 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 011047.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Zur Verwendung als Katalysator
Catalyst.Sodium hexachloroplatinate(IV) hexahydrate is used as a catalyst. It acts as a source of platinum in the preparation of platinum complex. It is also used in the synthesis of platinum nanoparticles using glutathione as a reducing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19583-77-8
Summenformel Cl6H12Na2O6Pt
Molekulargewicht (g/mol) 561.85
MDL-Nummer MFCD00149172
InChI-Schlüssel XGFSWVNCHVSCSP-UHFFFAOYSA-H
Synonym sodium hexachloroplatinate iv hexahydrate, cl6pt.2na.6h2o, platinum iv sodium chloride, disodium;hexachloroplatinum 2-;hexahydrate, disodium hexachloroplatinate 2-hexahydrate
PubChem CID 24846071
SMILES O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].Cl[Pt](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium hexachloroplatinate(IV) hexahydrate
Schmelzpunkt 110°C-6H2O
Farbe Orange
Physikalische Form Kristallin
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol. Insoluble in ether.
IUPAC-Name Dinatrium; Hexachlorplatin(2-); Hexahydrat
Formelmasse 561.88 (453.79 Anhydrous)
Geruch Geruchsneutral
Aussehen Orange powder
Dichte 2.5