Learn More
Natriumhexafluorophosphat, ≥ 98.5 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10492343 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Conditionnement:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10492343
Marque: Thermo Scientific Acros 196820100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Natriumhexafluorophosphat, 98,5+ %, rein, Acros Organics, Menge:50 g, Verpackung:Kunststoffflasche, CAS:21324-39-0, weiß bis grau, Gütegrad:Rein, Schmelzpunkt:200,0 °C, Summenformel:F6NaP, Molekulargewicht:167,95, Prozent Reinheit:98,5+ %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21324-39-0
Summenformel F6NaP
Molekulargewicht (g/mol) 167.95
MDL-Nummer MFCD00011122
InChI-Schlüssel KMADQUOCJBLXRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium hexafluorophosphate, sodium hexa-fluoro phosphate, sodium hexafluorophosphate v, napf6, sodium hexaflurophosphate, acmc-1cao2, sodium hexafluoro-, e5-phosphanuide, sodium hexafluoro-$l^ 5-phosphanuide, phosphate 1-, hexafluoro-, sodium 1:1
PubChem CID 5147921
IUPAC-Name Natrium; Hexafluorphosphat
SMILES [Na+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
Spécification
Chemischer Name oder Material Sodium hexafluorophosphate
Schmelzpunkt 200.0°C
Farbe Weiß bis grau
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 98.5% min
Strukturformel NaPF6
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 167.95
Reinheit (%) ≥98.5%
Güte Rein
Verpackung Kunststoffflasche
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium hexafluorophosphate
Mention d'avertissement
  • Gefahr
Catégorie de danger
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Mention de danger
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Conseils de prudence
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis