Learn More
Natriumhexametaphosphat, rein, Flocken, hauptsächlich (NaPO3)6, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10336340 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10336340 1 kg 1 Kilogramm
10080480 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10336340 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S/4120/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Na6O18P6, CAS-Nummer-10124-56-8, 1 kg, weiß, 611.7708 g/mol, 640 °C, 136045, Kunststoffpulverbehälter, 6,0 bis 7,7, Feststoff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10124-56-8
Summenformel Na6O18P6
Molekulargewicht (g/mol) 611.77
MDL-Nummer 136045
Spezifikation
Schmelzpunkt 640°C
Farbe Weiß
pH 6.0 to 7.7
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Formelmasse 611.7708g/mol
Güte Rein
Verpackung Kunststoffpulverbehälter