Learn More
Natriumhexanoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10585100 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10585100 10 g 10 Gramm
10038289 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10585100 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 437540100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10051-44-2 ∣ C6H11NaO2 ∣ 138.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10051-44-2
Summenformel C6H11NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 138.14
MDL-Nummer MFCD00059056
InChI-Schlüssel UDWXLZLRRVQONG-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hexanoate, sodium caproate, hexanoic acid, sodium salt, hexanoic acid sodium salt, sodium capronate, sodium n-caproate, sodium n-hexanoate, unii-e00cg11s66, caproic acid sodium salt, hexanoic acid, sodium salt 1:1
PubChem CID 4087444
IUPAC-Name Natrium; Hexanoat
SMILES [Na+].CCCCCC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium hexanoate
Schmelzpunkt 231.2°C to 233.8°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 2% max. ()
Verpackung Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 99%
Formelmasse 138.14
Reinheit (%) 99%
Güte Ungraded
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hexanoate, 99%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.