Learn More
Natriumhyaluronat, TRC
Artikelnummer. 18092320
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18092320 25 g 25 Gramm
18011840 5 g 5 Gramm
18023630 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18092320 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS63480025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9067-32-7
Summenformel [C14H22NNaO11]n
Molekulargewicht (g/mol) 419.31
Synonym Arthrease, Artz, Artz Dispo, Artzal, Bio Hyaluro 12, Bio Sodium Hyaluronate HA 20, Chlamyhyaluronic acid sodium salt, Cystistat, Euflexxa, FCH 121-S, FCH 150, FCH 200, FCH 248, FCH 60, FCH 80, FCH 80LE, FCH-SU, Fermatron, HA-F, HA-Q, HA-Q 1, HA-QA, HE-QSE, Healon, Healon (polysaccharide), Healon GV, Healon V, Hyalart, Hyalein, Hyalein Mini, Hyalgan, Hyaluronsan HA-LQ, Hyaluronsan HA-LQ1, Hyaluronsan HA-LQH, Hyaluronsan HA-Q, Hyaluronsan HA-QSS, Hyaluronsan M 5070, Hyasol, Hyasol BT, Hyladerm, Hylo Comod, Jointex, Khionat, NRD 101, Nidelon, Opegan, Orthovisc, Ostenil, Provisc, SI 4402, SL 1010, SLM 10, SPH, Sinovial, Sodium hyaluronate, Suvenyl, Tear Balance, Vismed
IUPAC-Name Natrium (2S,3S,5R,6S)-3-(((2S,3R,4R,5S,6R)-3-Acetamido-5-Hydroxy-6-(Hydroxymethyl)-4-Methoxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)Oxy)-4,5-Dihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-Carboxylat)
SMILES C[C@@H]([C@@H](C([C@@H]1O[C@H]2[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O2)CO)O)OC)NC(C)=O)O)O)O[C@@H]1C(O[Na])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hyaluronic Acid Sodium Salt
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C16H27NO11.Na/c1-5-9(20)11(22)13(14(26-5)15(23)24)28-16-8(17-6(2)19)12(25-3)10(21)7(4-18)27-16;/h5,7-14,16,18,20-22H,4H2,1-3H3,(H,17,19)(H,23,24);/q;+1/p-1/t5-,7+,8+,9-,10+,11?,12+,13-,14-,16-;/m0./s1
Formelmasse 419.104