Learn More
Natriumhydrid, 60%ige Dispersion in Mineralöl, in löslichem Beutel, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10646772 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10646772 250 g 250 Gramm
10104210 100 g 100 Gramm
10367270 1 kg 1 Kilogramm
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10646772
Marke: Thermo Scientific Acros 189862500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 7646-69-7 | HNa | 24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorptionsreagenz, Reduktionsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7646-69-7 , 8042-47-5
Summenformel HNa
Molekulargewicht (g/mol) 24
MDL-Nummer MFCD00003471
InChI-Schlüssel BZKBCQXYZZXSCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium hydride, sodiumhydride, sodium hydride nah, sodium hydride oil dispersion, sodium monohydride, sodium hydride nad, sodiumhydrid, natrium hydride, sodium hydrid
PubChem CID 24758
IUPAC-Name Natrium; Hydrid
SMILES [H-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium hydride, 60% dispersion in mineral oil
Schmelzpunkt 800.0°C
Farbe Grau bis Gelb
Physikalische Form Klebriges Pulver
Menge 250 g
Strukturformel NaH
Fieser 02,382; 01,1075; 04,452; 05,610; 06,541; 07,335; 08,458; 09,427; 11,486; 12,447; 14,288; 16,307
Flammpunkt 165°C
Merck Index 15, 8760
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: reacts with alcohols, soluble in molten sodium hydroxide, insoluble in cs2, ccl4, liquid nh3, benzene
Formelmasse 24
Reinheit (%) 57 to 63% (NaH)
Dichte 1.2000g/mL