Learn More
Natriumhydrogenphosphat, 98+ %
Artikelnummer. 11499403
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
10 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10000 Gramm
250 Gramm
2500 Gramm
5 Kilogramm
500 Gramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499403 500 g 500 Gramm
11428970 250 g 250 Gramm
11438970 1 kg 1 Kilogramm
11409413 2.5 kg 2500 Gramm
11448970 5 kg 5 Kilogramm
11419413 10 kg 10000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 11499403 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A11817.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7558-79-4 | HNa2O4P | 141,96 g/mol
Natriumhydrogenphosphat wird in der Lebensmittel- und Wasseraufbereitung in Verbindung mit Trinatriumphosphat verwendet. Es wird als Emulgator und Puffer in Lebensmitteln und Pharmazeutika, als Antiklumpmittel in pulverförmigen Produkten, als Nahrungsergänzungsmittel, als Ablagerungshemmer, als Reagens und als Puffer in der analytischen Chemie eingesetzt. Es findet Anwendung in Waschmitteln, Reinigungsmitteln, Textilien, Lederhilfsmitteln, Düngemitteln und Galvanoplastiken. Desweiteren wird es als salzhaltiges Abführmittel zur Behandlung von Verstopfung verwendet. Es hemmt die Bildung von Kalkablagerungen in Wasseraufbereitungsanlagen.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungen
Natriumhydrogenphosphat wird in der Lebensmittel- und Wasseraufbereitung in Verbindung mit Trinatriumphosphat verwendet. Es wird als Emulgator und Puffer in Lebensmitteln und Pharmazeutika, als Antiklumpmittel in pulverförmigen Produkten, als Nahrungsergänzungsmittel, als Ablagerungshemmer, als Reagens und als Puffer in der analytischen Chemie eingesetzt. Es findet Anwendung in Waschmitteln, Reinigungsmitteln, Textilien, Lederhilfsmitteln, Düngemitteln und Galvanoplastiken. Desweiteren wird es als salzhaltiges Abführmittel zur Behandlung von Verstopfung verwendet. Es hemmt die Bildung von Calcium-Ablagerungen in Wasseraufbereitungsanlagen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser. Unlöslich in Ethanol, Methanol und n-Octanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7558-79-4
Summenformel HNa2O4P
Molekulargewicht (g/mol) 141.96
MDL-Nummer MFCD00003496
InChI-Schlüssel BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Sodium hydrogen phosphate
Physikalische Form Powder
Menge 500 g
Geruch Odorless
Empfindlichkeit Hygroscopic
Strukturformel Na2HPO4
Merck Index 14,8659
Löslichkeitsinformationen Soluble aq. soln.. Insoluble in ethanol,methanol and n-octanol.
IUPAC-Name Dinatrium; Hydrogenphosphat
Formelmasse 141.98
Reinheit (%) ≥98%
Güte Ungraded
Show More Show Less
RUO– Nur für Forschungszwecke