Learn More
Natriumhydrogensulfat, wasserfrei, 90+ %, Rest hauptsächlich Natriumsulfat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11385045
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11385045 250 g 250 Gramm
11375045 1000 g 1000 Gramm
15405095 5000 g 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11385045 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25587.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 7681-38-1 | HNaO4S | 120.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-38-1
Summenformel HNaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 120.05
MDL-Nummer MFCD00003531
InChI-Schlüssel WBHQBSYUUJJSRZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydrogen sulfate, sodium bisulfate, sodium acid sulfate, bisulfate of soda, sodium hydrosulfate, fanal, sodium hydrogensulphate, niter cake, nitre cake, wc-perfect
PubChem CID 516919
SMILES [Na+].OS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium hydrogen sulfate
Schmelzpunkt 177°C to 180°C
Namenshinweis anhydrous
pH 1.0
Menge 250 g
Hinweise zum Prozentgehalt Rest hauptsächlich Natriumsulfat
UN-Nummer UN3260
Merck Index 14,8586
IUPAC-Name Natrium; Hydrogensulfat
Formelmasse 120.06
Reinheit (%) ≥90%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.435
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydrogen sulfate, anhydrous, 90+%, remainder mainly sodium sulfate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydrogen sulfate, anhydrous