Learn More
Natriumhydrogensulfat-Monohydrat, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4824952
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11361339
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013799.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 10034-88-5 | H3NaO5S | 138.07 g/mol
Sodium hydrogen sulfate monohydrate is used in metal finishing and cleaning products. It is used to lower the pH of water for an effective chlorination in swimming pools. It is also used as a urine acidifier to reduce urinary stones in cats. Further, it is used in controlling outbreaks of crown-of-thorns starfish. It is a primary ingredient used in jewelry making to clean the surfaces. In addition to this, it is used as a food additive and serves as a reagent for the decomposition of basic metal oxides by fusion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10034-88-5
Summenformel H3NaO5S
Molekulargewicht (g/mol) 138.07
MDL-Nummer MFCD00149210
InChI-Schlüssel JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bisulfate monohydrate, sodium hydrogen sulfate monohydrate, unii-3kls9y77yj, sulfuric acid, monosodium salt, hydrate, 3kls9y77yj, sodium hydrogensulfate hydrate, sulfuric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium hydrate hydrogen sulfate, sodium hydrogen sulfate-1-hydrate, acmc-20ajox
PubChem CID 23673662
SMILES O.[Na+].OS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium hydrogen sulfate monohydrate
Schmelzpunkt ∽183°C (decomposition)
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalle
Menge 500 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in ammonia.
IUPAC-Name Natrium; Schwefelwasserstoff; Hydrat
Formelmasse 138.07 (120.06anhydrous)
Güte Reagenz
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen White crystalline
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydrogen sulfate monohydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium hydrogen sulfate, monohydrate