Learn More
Natriumhydrogensulfat, TRC
Artikelnummer. 30409993
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30409993 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30409993 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS2244851G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Hydrogen Sulfate
CAS 7681-38-1
Menge 1 g
Summenformel NaHSO4
Synonym Acid Sodium Sulfate, BIF, Bisulfate of Soda, Fanal, Monobasic Sodium Sulfate, Monosodium Hydrogen Sulfate, Monosodium Sulfate, Niter cake, Nitre cake, Poultry Litter Treatment, Printgen N, SBS Pet, Sodium Acid Sulfate, Sodium Bisulfate, Sodium Bisulphate, Sodium Hydrogen Sulfate, Sodium Hydrogen Sulfate (NaHSO4), Sodium Hydrosulfate, WC 00, WC-Klosettreiniger, WC-Perfect, WC-Super, pHase (Sodium Bisulfite)
InChI-Formel InChI=1S/Na.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
SMILES [Na+].OS(=O)(=O)[O-]
IUPAC-Name Natrium; Hydrogensulfat
Molekulargewicht (g/mol) 120.06
Formelmasse 119.9493