Learn More
Natriumhydrogentartrat, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3527087 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. 10453005
Marke: Thermo Scientific Acros 389422500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 526-94-3 | C4H5NaO6 | 172.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 526-94-3
Summenformel C4H5NaO6
Molekulargewicht (g/mol) 172.07
MDL-Nummer MFCD00065393,MFCD00065393
InChI-Schlüssel NKAAEMMYHLFEFN-UHFFFAOYNA-M
Synonym sodium bitartrate, monosodium tartrate, sodium hydrogen tartrate, natriumtartrat german, sodium 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, monobasic sodium tartrate, monosodium l-+-tartrate, tartaric acid, monosodium salt, natrium hydrogen-2r,3r-tartrat, weinstein
PubChem CID 23690454
IUPAC-Name sodium 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate
SMILES [Na+].OC(C(O)C([O-])=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium hydrogen tartrate
Schmelzpunkt 253°C
Farbe Weiß
pH 3.3 to 3.6 (5% soln.)
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 98+%
Merck Index 15, 8725
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 89g/L (20°C)
Formelmasse 172.07
Reinheit (%) ≥98%
Güte Analytisch