Learn More
Sodium Hydrogen Tartrate Monohydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| CAS | 6131-98-2 |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Solid |
| Menge | 500 g |
| Summenformel | C4H7NaO7 |
| MDL-Nummer | 211332 |
| Synonym | sodium bitartrate monohydrate, sodium hydrogen tartrate monohydrate, sodium bitartrate,monohydrate, tartaric acid monosodium salt, sodium 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate hydrate, l-+-tartaric acid monosodium salt, sodium bitartrate, monohydrate,, sodium bitartrate monohydrate, bioultra t, sodium 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate-water 1/1/1, sodium bitartrate monohydrate, purum p.a t |
| InChI-Schlüssel | LLVQEXSQFBTIRD-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)O)O.O.[Na+] |
| IUPAC-Name | sodium;2,3,4-trihydroxy-4-oxobutanoate;hydrate |
| Mehr anzeigen |