Learn More
Natriumhydrogencitrat-Sesquihydrat, TRC
Artikelnummer. 30416898
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30416898 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30416898 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS615215100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Hydrogencitrate Sesquihydrate
CAS 6132-05-4
Summenformel C12H12Na4O14 3(H2O)
Menge 100 g
Synonym 1,2,3-Propanetricarboxylic acid','2-hydroxy-','sodium salt','hydrate (2:4:3), 1,2,3-Propanetricarboxylic acid','2-hydroxy-','disodium salt','hydrate (2:3) (9CI), Citric acid','disodium salt','sesquihydrate (8CI), Sodium 1,2,3-propanetricarboxylate hydrate (4:2:3), Disodium hydrogen citrate 1.5 hydrate, Disodium citrate sesquihydrate, Tetrasodium dicitrate trihydrate
InChI-Formel InChI=1S/2C6H8O7.4Na.3H2O/c2*7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;;;/h2*13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;;3*1H2/q;;4*+1;;;/p-4
SMILES O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)C(O)(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].OC(=O)C(O)(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-]
IUPAC-Name Tetranatrium;3-carboxy-3-hydroxypentandioat;Trihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 526.22
Formelmasse 526.0135