Learn More
Natriumhydrosulfit, ca. 85 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10685032 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
1 kg
2 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
2 Kilogramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10685032 25 g Glasflasche 25 Gramm
10255550 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
10665032 2 kg Glasflasche 2 Kilogramm
10368093 10 kg Kunststofftrommel 10 Kilogramm
4 options
Artikelnummer. 10685032
Marke: Thermo Scientific Acros 169590250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7775-14-6 | Na2O4S2 | 174.1 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7775-14-6
MDL-Nummer MFCD00011640
InChI-Schlüssel JVBXVOWTABLYPX-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium dithionite, sodium hydrosulfite, disodium dithionite, vatrolite, sodium sulfoxylate, sodium hydrosulphite, dithionous acid, disodium salt, blankit, burmol, hydros
PubChem CID 24489
ChEBI CHEBI:66870
SMILES [O-]S(=O)S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium hydrosulfite
Schmelzpunkt >300.0°C
Namenshinweis tech., ca. 85%
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich ca. 85%
Summenformel Na2O4S2
Strukturformel Na2S2O4
Merck Index 15, 8747
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 250g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Molekulargewicht (g/mol) 174.1
Formelmasse 174.1
Reinheit (%) ∼85%
Güte Technisch
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydrosulfite
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Selbsterhitzungsfähiger Stoff Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H251-Selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
  • EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P235+P410-Kühl halten. Vor Sonnenbestrahlung schützen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.