Learn More
Natriumhydroxid, 0,02 M, analytische volumetrische Lösung, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11592982 Alle ansehen Reagecon Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11592982 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11592982 Lieferant Reagecon Lieferanten-Nr. S20021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.75 €
    17.07 € / 1 Liter
    Sparen 5.68 €
    24% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bietet eine praktische Methode für die präzise volumetrische Analyse im Labor. Reagecon Sodium Hydroxide 1.0M volumetrische Analysenlösung mit niedrigem Karbonatgehalt ist eine kostengünstige Lösung bei zeit- und arbeitsaufwändigen Vorbereitungsproblemen.
Gebrauchsfertige volumetrische Lösung für alle analytischen Laboranwendungen; für manuelle oder automatische Titrationen verwendbar. Dieses Produkt ist gemäß einer im Analysenzertifikat angegebenen Spezifikation zertifiziert. Chargennummer und Verfallsdatum sind auf das Etikett aufgedruckt. Lösung besitzt ein N.I.S.T Traceable-Zertifikat; dies ist im Analysenzertifikat angegeben.
  • Summenformel: NaOH
  • Molare Masse: 40.00 mol
  • CAS-Nr: 1310-73-2
  • EIN ECS-Nr.: 215-185-5
Spezifikation
Farbe Farblos
Siedepunkt 100 °C
CAS 1310-73-2
Schmelzpunkt 0 °C
Summenformel HNaO
Konzentration 0,02 mol/l
Dichte 1,00091g/cm3
Synonym Natriumhydroxid, Natronlauge, Natriumhydrat, Weißes Ätzmittel, Natriumlauge, Ätznatron, Ascarit, Natriumhydroxid NaOH, Natriumhydroxid-Lösung, soda, caustic
Löslichkeitsinformationen Vollständig mischbar
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Menge 1 l
SMILES [OH-].[Na+]
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formelmasse 40,00 g/mol
Normalität 0.02N
Rückführbarkeit auf NIST Rückverfolgbar bis NIST
Dampfdruck 23hPa (bei 20 °C)
Physikalische Form Flüssig