Learn More
Natriumhydroxid, 0,111 M, Chem Lab™
Artikelnummer. 11983213
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
Artikelnummer. 11983213
Marke: Chem-Lab CL05.1412.1000
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
pH >11
Farbe Farblos
Konzentration 4.444 g NaOH/l H2O = 0.111 N (N/9) – (±0.0002/20 °C) Dornic
Dichte 1.01 g/ml
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
Menge 1 l
Geruch Geruchsneutral
Physikalische Form Flüssig