Learn More
Natriumhydroxid, 0,1 M, Chem Lab™
Artikelnummer. 11963213
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 l
10 l
Packungsgröße:
10 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
11963213 10 l 10 Liter
11933213 0.5 l 500 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 11963213
Marke: Chem-Lab CL05.1411.9010
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
pH >11
Farbe Farblos
Konzentration 4 g NaOH/l H2O = 0.1 N (±0.0002/20 °C)
Dichte 1.01 g/ml
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
Menge 10 l
Geruch Geruchsneutral
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium hydroxide