Learn More
Natriumhydroxid, 0,1 M, Chem Lab™
Artikelnummer. p-8014408
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 l
10 l
Packungsgröße:
10 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
11933213 0.5 l 500 Milliliter
11963213 10 l 10 Liter
2 options
Artikelnummer. 11933213
Marke: Chem-Lab CL0514110500
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
pH >11
Farbe Farblos
Konzentration 4 g NaOH/l H2O = 0.1 N (±0.0002/20 °C)
Dichte 1.01 g/ml
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
Menge 0.5 l
Geruch Geruchsneutral
Physikalische Form Flüssig