Learn More
Natriumhydroxid, 0,1 N volumetrische Lösung, BAKER ANALYZED™-Reagenz, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15578344 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Enghalsflasche aus Polyethylen
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15578344 1 l Enghalsflasche aus Polyethylen 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15578344 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 563602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.31 €
    83.41 € / 1 Liter
    Sparen 10.90 €
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-73-2 , 7732-18-5
Summenformel HNaO
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumhydroxid, Natronlauge, Natriumhydrat, Weißes Ätzmittel, Natriumlauge, Ätznatron, Ascarit, Natriumhydroxid NaOH, Natriumhydroxid-Lösung, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
SMILES [OH-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumhydroxid
Namenshinweis 0,1N volumetrische Lösung
Menge 1 l
Formelmasse 40
Güte BAKER ANALYZED™ Reagenz
Verpackung Enghalsflasche aus Polyethylen
Relative Dichte 1 l = 1.00 kg