Learn More
Natriumhydroxid, 0.2 N Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10554901 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10554901 500 mL Kunststoffflasche 500 Milliliter
10137983 2.5 L Kunststoffflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10554901 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 349685000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.25 €
    23.65 € / 500 Milliliter
    Sparen 4.60 €
    16% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39.997 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Volumetrisch Standardlösung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium hydroxide
Farbe Farblos
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Summenformel HNaO
Strukturformel NaOH
Konzentration 0.1996 to 0.2004N
MDL-Nummer MFCD00003548
Fieser 01,1083; 05,616; 07,336; 08,460
Dichte 1.0100g/mL
Merck Index 15, 8761
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Menge 500 mL
SMILES [OH-].[Na+]
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formelmasse 39.99
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 1.01
Physikalische Form Flüssig
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium hydroxide, 0.2 N standard solution
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.