Learn More
Natriumhydroxid, 98 %, Honeywell™
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
Beschreibung
- Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Natriumhydroxid |
| pH | Alkali |
| Farbe | Farblos |
| Namenshinweis | Zur Herstellung von Spiegeln, Pellets, Cl <0.001 % |
| Siedepunkt | 1390 °C (1013 hPha) |
| CAS | 1310-73-2 |
| Schmelzpunkt | 319 °C |
| Summenformel | HNaO |
| Strukturformel | NaOH |
| MDL-Nummer | MFCD00003548 |
| Mehr anzeigen |