Learn More
Natriumhydroxid 1,0 M, analytische volumetrische Lösung, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11522972 Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
Artikelnummer. 11522972
Marke: Reagecon S21001
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Wird in der analytischen Chemie als Lösung für die Verwendung in manuellen oder automatischen Titrationen verwendet. Reagecon Natriumhydroxid1.0 M, Analytische volumetrische Lösung, ist eine gebrauchsfertige volumetrische wässrige Lösung für alle analytischen Laboranwendungen.
Dieses Produkt ist gemäß einer im Analysenzertifikat angegebenen Spezifikation zertifiziert. Chargennummer und Verfallsdatum sind auf das Etikett aufgedruckt. Lösung besitzt ein N.I.S.T Traceable-Zertifikat; dies ist im Analysenzertifikat angegeben.
  • Summenformel: NaOH
  • Molare Masse: 40.00 mol
  • CAS-Nr: 1310-73-2
  • EIN ECS-Nr.: 215-185-5
Spezifikation
Farbe Farblos
Siedepunkt 100 °C
CAS 1310-73-2
Schmelzpunkt 0 °C
Summenformel HNaO
Konzentration 1.0 M
Dichte 1.04387 g/cm3
Synonym Natriumhydroxid, Natronlauge, Natriumhydrat, Weißes Ätzmittel, Natriumlauge, Ätznatron, Ascarit, Natriumhydroxid NaOH, Natriumhydroxid-Lösung, soda, caustic
Löslichkeitsinformationen Vollständig mischbar
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Menge 1 l
SMILES [OH-].[Na+]
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formelmasse 40.00 mol
Normalität 1.0N
Verpackung 1 l
Rückführbarkeit auf NIST Rückführbar auf NIST
Dampfdruck 23 hPa (bei 20 °C)
Physikalische Form Flüssig
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • SODIUM HYDROXIDE 1.0N (1.0M)
Avvertenza
  • Gefahr
Categoria di pericolo
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Consigli di prudenza
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato