Learn More
Natriumhydroxid, 1 N volumetrische Lösung, BAKER ANALYZED™-Reagenz, J.T.Baker™
83.98 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 l
4 l
Verpackung:
Cubetainer
Enghalsflasche aus Polyethylen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriumhydroxid |
Namenshinweis | 1 N volumetrische Lösung |
Menge | 1 l |
Formelmasse | 40 |
Güte | BAKER ANALYZED™ Reagenz |
Verpackung | Enghalsflasche aus Polyethylen |
Relative Dichte | 1 l = 1.05 kg |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium Hydroxide 1 mol/l
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide