Learn More
Natriumhydroxid, 32 %, Chem Lab™
Click to view available options
Menge:
25 l
Packungsgröße:
25 Liter
Spezifikation
Spezifikation
| pH | >13 |
| Farbe | Farblos |
| Konzentration | Natriumhydroxid32, Gewichtsanteil in %, Lösung a.r. |
| Dichte | 1.349 g/ml |
| Löslichkeitsinformationen | Wasserlöslich |
| Menge | 25 l |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Natronlauge 32 w/w % Lösung z..
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: NaOH/H2O