Learn More
Natriumhydroxid, 5 N volumetrische Lösung, BAKER ANALYZED™-Reagenz, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15177153 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
4 l
Verpackung:
Cubetainer
Enghalsflasche aus Polyethylen
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15177153 1 l Enghalsflasche aus Polyethylen 1 Liter
15578354 4 l Cubetainer 4 Liter
2 options
Artikelnummer. 15177153
Marke: Avantor J.T.Baker 567102
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Chemical Identifiers
CAS 1310-73-2
Summenformel HNaO
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumhydroxid, Natronlauge, Natriumhydrat, Weißes Ätzmittel, Natriumlauge, Ätznatron, Ascarit, Natriumhydroxid NaOH, Natriumhydroxid-Lösung, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
SMILES [OH-].[Na+]
Specifications
Chemischer Name oder Material Natriumhydroxid
Namenshinweis 5 N volumetrische Lösung
Menge 1 l
Formelmasse 40
Güte BAKER ANALYZED™ Reagenz
Verpackung Enghalsflasche aus Polyethylen
Relative Dichte 1 l = 1.17 kg
compliance-icons
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Hazard Statement
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.