Learn More
Natriumhydroxid, zertifiziertes AR für die Analyse, 30 % Lösung, d=1,33, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7073540 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
5 L
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
5 Liter
Artikelnummer. Menge unitSize
10060622 1 L 1 Liter
10263912 2.5 L 2.50 Liter
15960957 5 L 5 Liter
3 options
Artikelnummer. 10060622
Marke: Fisher Chemical S/4950/PB15
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-73-2
Summenformel HNaO
MDL-Nummer 3548
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
SMILES [OH-].[Na+]
Spezifikation
pH 12
Farbe Farblos
Siedepunkt 120 °C
Schmelzpunkt 8 °C
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Menge 1 L
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
Verpackung HDPE-Kunststoffflasche
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydroxide, 30% solution, d=1,33
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium hydroxide