Learn More
Natriumhydroxid, Schuppenform, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7024150
Change view
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
Packungsgröße:
10000 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11438327 500 g 500 Gramm
11448327 2500 g 2500 Gramm
11458327 10,000 g 10000 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11438327
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18395.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39.997 g/mol
Sodium hydroxide flake is widely used in a variety of large scale applications such as pulp and paper manufacturing, in the production of soap and detergents as well as in water treatment plants. It is used in the Bayer process of aluminum manufacture as well as to remove sulfurous impurities from crude oil. It is also used in the manufacture of biodiesel, rayon and cellophane; as a catalyst for the trans esterification of methanol and triglycerides and as paint stripper on wooden objects. It is mainly used for pH control, acid neutralization, off-gas scrubbing and as a catalyst in various industries like pharmaceutical, agrochemical, dyes, paints and polymer. It is also used in refining vegetable oils, rubber reclamation, metal processing, metal degreasing, adhesive preparations, paint removers, disinfectants, rubber latex stabilizers and in the stabilization of sodium hypochlorite.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumhydroxid in Schuppenform wird in einer Vielzahl von Großanwendungen wie der Zellstoff- und Papierherstellung, bei der Herstellung von Seife und Detergenzien sowie in Wasseraufbereitungsanlagen häufig verwendet. Wird in der Bayer-Herstellung von Aluminium sowie zur Entfernung schwefelhaltiger Verunreinigungen aus Rohöl verwendet. Wird außerdem bei der Herstellung von Biodiesel, Rayon und Zellophan verwendet; dient als Katalysator für die Transveresterung von Methanol und Triglyceriden und als Abbeizmittel von Holzobjekten. Wird hauptsächlich zur pH-Kontrolle, Säureneutralisierung, Abgasreinigung verwendet und als Katalysator in verschiedenen Branchen wie Pharmazie, Agrochemie, Farbstoffen, Farben und Polymeren eingesetzt. Der Stoff kommt zudem in folgenden Bereichen zur Anwendung: Raffination von Pflanzenölen, Rückgewinnung von Gummi, Metallverarbeitung, Metallentfettung, in Klebepräparaten, zum Entfernen von Farben, in Desinfektionsmitteln, als Gummilatex-Stabilisatoren und Stabilisierung von Natriumhypochlorit.
Hinweise
Luftempfindlich und hygroskopisch. Es ist hygroskopisch und absorbiert Feuchtigkeit und Kohlendioxid aus der Luft. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und organischen Materialien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-73-2
Summenformel HNaO
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
MDL-Nummer MFCD00003548
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
SMILES [OH-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium hydroxide
pH 14
Siedepunkt 1390°C
Schmelzpunkt 318°C
UN-Nummer UN1823
Dichte 2.13
Merck Index 14,8627
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,methanol,glycerol and ethanol. Insoluble in acetone and ether.
Menge 500 g
Formelmasse 40
Reinheit (%) 98%
Geruch Geruchsneutral
Physikalische Form Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydroxide, flake
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium hydroxide