Learn More
Natriumhydroxid-Monohydrat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7071694 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 15600560
Marke: Honeywell-Fluka 0196825G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
TraceSELECT™ , für Spurenanalyse, ≥ 99.9995 % (Metallbasis)
TraceSELECT™ Ultra und TraceSELECT
  • Ultrareine Säuren, Basen und Salze für die Verhüttung und Nassverdau in der Umwelt-, Wasser- und Lebensmittelanalyse
  • Die Probenvorbereitung für die Spurenanalyse erfordert Reagenzien höchster Reinheit. Unsere TraceSELECT Ultra-Produkte für die Ultraspurenanalyse bei ppb- und sogar ppt-Konzentrationen werden durch Destillation unter Siedepunkt hergestellt
  • Die Säuren, Basen und Salze der TraceSELECT Serie wurden für die Probenvorbereitung und -analyse im ppb-Spurenbereich (μ g/kg) entwickelt
  • Verpackt in hochwertigen Behältern, die für jedes Produkt geeignet sind
  • Die Reagenzien werden unter Reinraumbedingungen hergestellt und abgefüllt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12200-64-5
Summenformel H3NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 58.012
MDL-Nummer MFCD00149229
InChI-Schlüssel JBJWASZNUJCEKT-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumhydroxid-Monohydrat, naoh Wasser, Wasser NaOH, Natriumhydroxid H2O, Natriumhydroxid-Wasser, Wasser Natriumhydroxid, Natrium, Hydroxid, Hydrat, h2o naoh, naoh h2o, sodium,hydroxide,hydrate
PubChem CID 23719242
IUPAC-Name Natrium; Hydroxid; Hydrat
SMILES O.[OH-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumhydroxid-Monohydrat
Strukturformel NaOH · H2O
UN-Nummer 1823
Menge 25 g
Formelmasse 58.01 mol
Reinheit (%) ≥99.99 % (Metallbasis)
Güte TraceSELECT
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydroxide monohydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium hydroxide monohydrate