Learn More
Natriumhydroxid, Puriss p.a., ACS-Reagenz, K ≤0,02 %, ≥98,0 % (T), Pellets, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium hydroxide |
| Farbe | Farblos |
| Siedepunkt | 1,390°C (1,013 hPa) |
| CAS | 1310-73-2 |
| Schmelzpunkt | 319°C |
| CAS Max. % | 1 |
| Summenformel | HNaO |
| Strukturformel | NaOH |
| Dichte | 2.13 g/cm3 (20°C) |
| Synonym | Caustic soda |
| Mehr anzeigen |