Learn More
Natriumhydroxid, Purum p.a., >97 %, Solstice.
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15646830
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
5 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15646830 5 kg Poly-Flasche 5 Kilogramm
15626830 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
15636830 25 kg Poly-Flasche 25 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15646830 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 716945KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.00 €
    135.63 € / 5 Kilogramm
    Sparen 12.37 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Getestet gemäß Ph. Eur.
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-73-2
Summenformel HNaO
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
MDL-Nummer MFCD00003548
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumhydroxid, Natronlauge, Natriumhydrat, Weißes Ätzmittel, Natriumlauge, Ätznatron, Ascarit, Natriumhydroxid NaOH, Natriumhydroxid-Lösung, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
SMILES [OH-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumhydroxid
pH Alkali
Farbe Farblos
Siedepunkt 1390 °C
Schmelzpunkt 319 °C
Strukturformel NaOH
UN-Nummer UN1823
Dichte 2,13 g/cm3
Menge 5 kg
Formelmasse 40 g/mol
Reinheit (%) >97%
Güte Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Dampfdichte >1 (vs Luft)
Dampfdruck 18 mmHg (20 °C), 3 mmHg (37 °C)
Physikalische Form Fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydroxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide