Learn More
Natriumhydroxid-Lösung, 0.01 M, Chem-Lab
Artikelnummer. 11903213
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
Artikelnummer. 11903213
Marke: Chem-Lab CL05.1408.1000
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Wird in Laboranwendungen sowie in Titrationen und TMAR verwendet. Natriumhydroxid-Lösung 0.01 M Chem-Lab ist eine starke Base und stark ätzend. Dient zur Erhöhung der Basizität von Gemischen, Neutralisierung von Säuren und Herstellung von Natriumsalzen. Ein Liter Lösung enthält 0.4 g NaOH.
Natriumhydroxid wird in vielen Branchen eingesetzt, meist als starke chemische Base bei der Herstellung von Zellstoff und Papier, Textilien, Trinkwasser, Seifen und Reinigern sowie als Abflussreiniger.
Spezifikation
pH >13
Farbe Farblos
Siedepunkt 100 °C
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Summenformel HNaO
Konzentration 0.01 M
Dichte 1.00 g/ml
Synonym Natriumhydroxid, Natronlauge, Natriumhydrat, Weißes Ätzmittel, Natriumlauge, Ätznatron, Ascarit, Natriumhydroxid NaOH, Natriumhydroxid-Lösung, soda, caustic
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Menge 1 l
SMILES [OH-].[Na+]
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formelmasse 40.00 mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.4 g NaOH pro 1 l H2O
Normalität 0.01 N (±0.00002, 20 °C)
Geruch Geruchsneutral
Lösungsmittel oder Matrix Wasser
Physikalische Form Flüssig