Learn More
Natriumhydroxid, Lösung 0.01N, für volumetrische Analyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 12666727 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 L
Packungsgröße:
2.50 Liter
Artikelnummer. Menge unitSize
12666727 2.5 L 2.50 Liter
1 options
Artikelnummer. 12666727
Marke: Fisher Chemical J/9010/17
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
pH 12
Farbe Farblos
Siedepunkt 100°C
CAS 1310-73-2
Schmelzpunkt 0°C
Summenformel HNaO
MDL-Nummer 3548
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Menge 2.5 L
SMILES [OH-].[Na+]
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Physikalische Form Flüssig