Learn More
Natriumhydroxid-Lösung 0,1 M (0,1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, für volumetrische Analysen, erfüllt die analytische Spezifikation gemäß Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10224630 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 L
5 L
10 L
Verpackung:
Beutel in Karton
HDPE-Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
5 Liter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10224630 10 L Beutel in Karton 10 Liter
10141860 1 l HDPE-Kunststoffflasche 1 Liter
10558050 2.5 L HDPE-Kunststoffflasche 2.50 Liter
10637032 5 L HDPE-Kunststoffflasche 5 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10224630 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. J/7660/24
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
HNaO, CAS-Nr. 1310-73-2, Ätznatron, Ascarit, Natronlauge, Natriumhydroxid, Natriumhydrat, Natriumhydroxid (NaOH), Natriumhydroxidlösung, weiße Natronlauge, 1 l, 100 °C, CHEBI:32145, farblos, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, Natriumhydroxid, 3548, 39,997 g/mol
HNaO, CAS-Nummer-1310-73-2, Aetznatron, Ascarit, Ätznatron, Soda, ätzend, Natronlauge, Natriumhydrat, Natriumhydroxid na OH, Natriumhydroxidlösung, weiß ätzend, 1 l, 100 °C, CHEBI:32145, farblos, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, Natrium;Hydroxid, 39,997, 39,997
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-73-2
Summenformel HNaO
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
MDL-Nummer 3548
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
SMILES [OH-].[Na+]
Spezifikation
Farbe Farblos
Siedepunkt 100 °C
Schmelzpunkt 0 °C
Menge 10 L
Verpackung Beutel in Karton
Dampfdichte > 1.0
Physikalische Form Flüssig