Learn More
Natriumhydroxid-Lösung, 0.1 M, Chem-Lab
Artikelnummer. 11943213
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
5 l
Packungsgröße:
1 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11943213 1 l 1 Liter
11953213 5 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11943213 Lieferant Chem-Lab Lieferanten-Nr. CL05.1411.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.00 €
    13.60 € / 1 Liter
    Sparen 5.40 €
    28% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kommt in Laboranwendungen bei Titrationen zum Einsatz. Natriumhydroxid-Lösung 0.1 M Chem-Lab ist eine starke Base und stark ätzend. Dient zur Erhöhung der Basizität von Gemischen, Neutralisierung von Säuren und Herstellung von Natriumsalzen. 1 l Lösung enthält 4 g NaOH. ASTM D-3712 und D-4047-konform.
Natriumhydroxid wird in vielen Branchen eingesetzt, meist als starke chemische Base bei der Herstellung von Zellstoff und Papier, Textilien, Trinkwasser, Seifen und Reinigern sowie als Abflussreiniger.
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-73-2 , 7732-18-5
Summenformel HNaO
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumhydroxid, Natronlauge, Natriumhydrat, Weißes Ätzmittel, Natriumlauge, Ätznatron, Ascarit, Natriumhydroxid NaOH, Natriumhydroxid-Lösung, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
SMILES [OH-].[Na+]
Spezifikation
pH >13
Farbe Farblos
Siedepunkt 100 °C
Konzentration 0.1 M
Dichte 1.01 g/ml
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
Menge 1 l
Formelmasse 40,00 g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 4 g NaOH pro 1 l H2O
Normalität 0,1 N (±0,0002, 20 °C)
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Kunststoffflasche
Lösungsmittel oder Matrix Wasser
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydroxide 0.1 mol/l
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide