Specifications
| Chemischer Name oder Material | Sodium hydroxide solution |
| Strukturformel | NaOH |
| Konzentration | ≈0.1M |
| UN-Nummer | NONH for all modes of transport |
| Menge | 100 mL |
| Explosionsgrenze | for HPCE |
| Formelmasse | 40g/mol |
| Dampfdruck | 3 mmHg (37°C) |