Learn More
Natriumhydroxid-Lösung 0.2 M (0.2 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, für volumetrische Analyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10627032 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
Verpackung:
Beutel in Karton
HDPE-Kunststoffflasche
Kunststoffbehälter
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
5 Liter
Artikelnummer. 10627032
Marke: Fisher Chemical J/7640/21
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
HNaO, CAS-Nummer-1310-73-2, Natriumhydroxid, Natriumhydroxidlösung, Natriumhydroxid na oh, Natriumhydrat, Soda, ätzend, weiß ätzend, Sodalauge, Aetznatron, Natronlauge, Ascarit, 1L, CHEBI:32145, farblos, 39,99 g/mol, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, Natrium, Hydroxid, 3548, 39.997
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1310-73-2
Summenformel HNaO
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
MDL-Nummer 3548
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
SMILES [OH-].[Na+]
Specifications
pH 13
Farbe Farblos
Menge 5 L
Formelmasse 39.99g/mol
Verpackung Kunststoffbehälter
Physikalische Form Flüssig