Learn More
Natriumhydroxid-Lösung, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7072262 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
Artikelnummer. 15616820
Marke: Honeywell-Fluka 716861L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für HPLC, 50 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-73-2
Summenformel HNaO
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
MDL-Nummer MFCD00003548
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumhydroxid, Natronlauge, Natriumhydrat, Weißes Ätzmittel, Natriumlauge, Ätznatron, Ascarit, Natriumhydroxid NaOH, Natriumhydroxid-Lösung, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
SMILES [OH-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumhydroxid-Lösung
Prozentgehaltsbereich 49.0 - 51.0%
Strukturformel NaOH
Konzentration 50 %
UN-Nummer UN1824
Dichte 1.515 g/ml bei 20 °C
Menge 1 l
Explosionsgrenze Für HPLC
Formelmasse 40 mol
Reinheit (%) 50%
Güte HPLC
Dampfdruck 3mmHg (37 °C)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Natriumhydroxidlösung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide; caustic soda