Learn More
Natriumhydroxid-Lösung 10 M (10 N) ≈40 (w/v), gebrauchsfertige Standardlösung, für die volumetrische Analyse
Artikelnummer. 10040220 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Verpackung:
Beutel in Karton
HDPE-Kunststoffflasche
Kunststoffbehälter
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
25 Liter
5 Liter
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10040220 2.5 L HDPE-Kunststoffflasche 2.50 Liter
10488790 1 L HDPE-Kunststoffflasche 1 Liter
10306240 5 L HDPE-Kunststoffflasche 5 Liter
10715721 10 L Beutel in Karton 10 Liter
10498980 25 L Kunststoffbehälter 25 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10040220 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. J/7800/17
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39.997 g/mol
Natriumhydroxid-Lösung 10 M (10 N) ≈40 (w/v), gebrauchsfertige Standardlösung, für die volumetrische Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-73-2
Summenformel HNaO
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
MDL-Nummer 3548
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
SMILES [OH-].[Na+]
Spezifikation
pH 12
Siedepunkt 120 °C
Schmelzpunkt 8 °C
Menge 2.5 L
Verpackung HDPE-Kunststoffflasche
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydroxide solution 10M (10N) approx. 40% w/v
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.